Learn More
2-Brompropiophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080920
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11423414
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10661.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2114-00-3 | C9H9BrO | 213.074 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2114-00-3
Summenformel C9H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 213.074
MDL-Nummer MFCD00000145
InChI-Schlüssel WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromopropiophenone, 1-propanone, 2-bromo-1-phenyl, alpha-bromopropiophenone, 1-benzoyl-1-bromoethane, 1-bromoethyl phenyl ketone, 2-bromo-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 2-bromo, .alpha.-bromopropiophenone, 2-bromo-1-phenyl-propan-1-one, 2-bromo-propiophenone
PubChem CID 16452
IUPAC-Name 2-Brom-1-Phenylpropan-1-on
SMILES CC(C(=O)C1=CC=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopropiophenone
Dichte 1.417
Siedepunkt 245°C to 250°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.572
Menge 25 g
UN-Nummer UN2927
Beilstein 508550
Formelmasse 213.08
Reinheit (%) 96%