Learn More
2-Brompyridin-4-boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030065
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15473727
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27599.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 458532-94-0 | C5H5BBrNO2 | 201.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 458532-94-0
Summenformel C5H5BBrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.81
MDL-Nummer MFCD06798244
InChI-Schlüssel DFIKFQMGZNTFLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromopyridine-4-boronic acid, 2-bromopyridin-4-yl boronic acid, boronic acid, 2-bromo-4-pyridinyl-9ci, 2-bromo-4-pyridyl boronic acid, 2-bromo-4-pyridineboronic acid, boronicacid, 2-bromo-4-pyridinyl-9ci, acmc-209k4o, ksc234s1f, 2-bromo-4-pyridinyl boronic acid, 2-bromanylpyridin-4-yl boronic acid
PubChem CID 12060162
IUPAC-Name (2-Brompyridin-4-yl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(Br)=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopyridine-4-boronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 201.82
Reinheit (%) 95%