Learn More
2-Brompyridin-4-carboxamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389845
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11389845 1 g 1 Gramm
11399845 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11389845
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19854.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 29840-73-1 | C6H5BrN2O | 201.023 g/mol
2-Bromopyridine-4-carboxamide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromopyridin-4-Carboxamid wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29840-73-1
Summenformel C6H5BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 201.023
MDL-Nummer MFCD00234156
InChI-Schlüssel KCELTDZFDHPTBI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4625407
IUPAC-Name 2-Brompyridin-4-Carboxamid
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopyridine-4-carboxamide
Schmelzpunkt 192°C
Menge 1 g
Beilstein 471892
Synonym 2-bromoisonicotinamide, 2-bromo-isonicotinamide, 2-bromo-4-pyridinecarboxamide, 2-bromopyridin-4-ylcarboxamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-bromo, 2-bromo-isonicotimide, 4-pyridinecarboxamide,2-bromo, pubchem16641, acmc-1cr70, 2-bromanylpyridine-4-carboxamide
Formelmasse 201.02
Reinheit (%) 97%