Learn More
2-Brompyrimidin, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10735915 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10735915 1 g Glasflasche 1 Gramm
10550754 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10735915 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 403230010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4595-60-2 | C4H3BrN2 | 158.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4595-60-2
Summenformel C4H3BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 158.99
MDL-Nummer MFCD00014601
InChI-Schlüssel PGFIHORVILKHIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-bromo, 2-brompyrimidin, bromopyrimidine, 2-bromo pyrimidine, 2-bromo-pyrimidine, 2-bromanylpyrimidine, pubchem6901, acmc-1aqvo, 2-bromo-1,3-diazine, 2-bromopyrimidine
PubChem CID 78345
IUPAC-Name 2-Brompyrimidin
SMILES BrC1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopyrimidine
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55.0°C to 56.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 158.99
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromopyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.