Learn More
2-Brompyrimidin, 98+ %
Artikelnummer. 11329659
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329659 1 g -
11454864 5 g -
11464864 25 g 25 Gramm
11474864 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11329659 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13791.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4595-60-2 | C₄H₃BrN₂ | 158,99 g/mol
2-Brompyrimidin wird bei der Herstellung von 2,7-Bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluoren durch Kreuzkupplung mit 9,9-Dihexylfluoren-2,7-diboronsäure verwendet. Es wird einer mikrowellenunterstützten Aminocarbonylierung an C-2 mit Palladium- und Molybdänhexacarbonyl unterzogen.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
2-Brompyrimidin wird bei der Herstellung von 2,7-Bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluoren durch Kreuzkopplung mit 9,9-Dihexylfluoren-2,7-diboronsäure verwendet. Es wird an C-2 mit Palladium und Molybdän Hexacarbonyl einer Mikrowellen-unterstützten Aminocarbonylierung unterzogen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Säurechloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4595-60-2
Summenformel C4H3BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 158.99
MDL-Nummer MFCD00014601
InChI-Schlüssel PGFIHORVILKHIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-bromo, 2-brompyrimidin, bromopyrimidine, 2-bromo pyrimidine, 2-bromo-pyrimidine, 2-bromanylpyrimidine, pubchem6901, acmc-1aqvo, 2-bromo-1,3-diazine, 2-bromopyrimidine
PubChem CID 78345
IUPAC-Name 2-Brompyrimidin
SMILES BrC1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopyrimidine
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Siedepunkt 62°C to 64°C (1.5 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 605945
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 158.99
Reinheit (%) ≥98%
RUO– Nur für Forschungszwecke