Learn More
2-Brompyrimidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464864
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11464864
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13791.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4595-60-2 | C4H3BrN2 | 158.99 g/mol
2-Bromopyrimidine is used in the preparation of 2,7-bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluorene by cross-coupling with 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid. It undergoes microwave-assisted aminocarbonylation at C-2 with palladium and molybdenum hexacarbonyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brompyrimidin wird bei der Herstellung von 2,7-Bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluoren durch Kreuzkopplung mit 9,9-Dihexylfluoren-2,7-diboronsäure verwendet. Es wird an C-2 mit Palladium und Molybdän Hexacarbonyl einer Mikrowellen-unterstützten Aminocarbonylierung unterzogen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Säurechloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4595-60-2
Summenformel C4H3BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 158.99
MDL-Nummer MFCD00014601
InChI-Schlüssel PGFIHORVILKHIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-bromo, 2-brompyrimidin, bromopyrimidine, 2-bromo pyrimidine, 2-bromo-pyrimidine, 2-bromanylpyrimidine, pubchem6901, acmc-1aqvo, 2-bromo-1,3-diazine, 2-bromopyrimidine
PubChem CID 78345
IUPAC-Name 2-Brompyrimidin
SMILES BrC1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopyrimidine
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Siedepunkt 62°C to 64°C (1.5 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 605945
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 158.99
Reinheit (%) ≥98%