Learn More
2-Bromthiazol-5-carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305115
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11305115 1 g 1 Gramm
15454037 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305115 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31096.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 464192-28-7 | Molecular Formula: C4H2BrNOS | Molecular Weight: 192.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 464192-28-7
Summenformel C4H2BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 192.03
MDL-Nummer MFCD03788567
InChI-Schlüssel DJUWIZUEHXRECB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-formylthiazole, 2-bromothiazole-5-carbaldehyde, 2-bromo-5-fomylthiazole, 2-bromo-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-bromothiazole-5-carboxaldehyde, 2-bromo-5-formyl-1,3-thiazole, pubchem21412, 2-bromo-thiazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2773259
IUPAC-Name 2-Brom-1,3-Thiazol-5-Carbaldehyd
SMILES BrC1=NC=C(S1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 92°C to 96°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 192.03
Reinheit (%) 95%