Learn More
2-Bromthiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432607 10 g 10 Gramm
11319659 25 g 25 Gramm
11442607 50 g 50 Gramm
11452607 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11432607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14838.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3034-53-5 | C3H2BrNS | 164.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Bromthiazol, ist nur für die Verwendung für Forschungszwecken bestimmt. Es wird auch als Arylhalogenid verwendet, das zu N-Arylat 5- und 7-Azaindole verwendet wird. Kupferkatalysierte Cyanierung liefert 2-Cyanothiazol
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasserstoffbromidgas, Stickoxiden (NOx) und Schwefeloxiden fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3034-53-5
Summenformel C3H2BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 164.02
MDL-Nummer MFCD00005316
InChI-Schlüssel RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol
PubChem CID 76430
IUPAC-Name 2-Brom-1,3-Thiazol
SMILES C1=CSC(=N1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromothiazole
Dichte 1.836
Siedepunkt 171°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.593
Menge 10 g
Beilstein 105724
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 164.02
Reinheit (%) 99%