Learn More
2-Bromthioanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460204
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460204 1 g 1 Gramm
11470204 5 g 5 Gramm
11480204 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460204 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13632.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 19614-16-5 | C7H7BrS | 203.097 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19614-16-5
Summenformel C7H7BrS
Molekulargewicht (g/mol) 203.097
MDL-Nummer MFCD00000066
InChI-Schlüssel ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromothioanisole, 2-bromo thioanisole, 1-bromo-2-methylthio benzene, o-bromothioanisole, 1-bromo-2-methylsulfanyl benzene, benzene, 1-bromo-2-methylthio, 2-bromophenyl methyl sulphide, o-bromo methylthio benzene, 2-bromophenyl methyl sulfide, 1-bromo-2-methylsulfanyl-benzene
PubChem CID 88166
IUPAC-Name 1-brom-2-methylsulfanylbenzol
SMILES CSC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromothioanisole
Schmelzpunkt -24°C
Dichte 1.524
Siedepunkt 140°C to 141°C (20 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.633
Menge 1 g
Beilstein 2243716
Formelmasse 203.11
Reinheit (%) 98%