Learn More
2-Bromthiophen-3-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10467493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10467493 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10337404 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10467493 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56616CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 56182-43-5
Summenformel C5H2BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 188.042
MDL-Nummer MFCD09064981
InChI-Schlüssel GHMDOVNPFWGFSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-cyanothiophene, 2-bromo-3-cyanothiophen, 2-bromo-3-thiophenecarbonitrile, 2-bromo-thiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile,2-bromo, 2-bromanylthiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile, 2-bromo
PubChem CID 12079026
IUPAC-Name 2-Bromthiophen-3-Carbonitril
SMILES C1=CSC(=C1C#N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromothiophene-3-carbonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.05
Reinheit (%) 97%