Learn More
2-Bromthiophen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-bromothiophene |
| CAS | 1003-09-4 |
| Summenformel | C4 H3 Br S |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-Thienyl Bromide, NSC 4456 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H3BrS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1cccs1 |
| IUPAC-Name | 2-Bromthiophen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163.036 |
| Formelmasse | 161.914 |