Learn More
(+/-)-2-Butanol, 99 %
Artikelnummer. 11422948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422948 500 mL 500 Milliliter
11384569 100 mL 100 Milliliter
11432948 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422948 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18658.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74,12 g/mol
(±)-2-Butanol wird häufig als Lösungsmittel für Haushaltsreiniger und Farbentferner verwendet. Kommt auch in Parfüms und künstlichen Aromen zum Einsatz. Spielt eine wichtige Rolle bei der Extraktion von Fischmehl zur Herstellung von Fischproteinkonzentrat. Ist an der Bildung von Fruchtessenzen beteiligt. Spielt eine wesentliche Rolle bei der Veresterung von Essigsäure. Nützlich für die Derivatisierung chlorierter Hydroxyfuranone. Wird auch als Ausgangsprodukt für Methylethylketon verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
(^+)-2-Butanol wird häufig als Lösungsmittel für Haushaltsreiniger und Farbentferner verwendet. Kommt auch in Parfüms und künstlichen Aromen zum Einsatz. Spielt eine wichtige Rolle bei der Extraktion von Fischmehl zur Herstellung von Fischproteinkonzentrat. Ist an der Bildung von Fruchtessenzen beteiligt. Spielt eine wesentliche Rolle bei der Veresterung von Essigsäure. Nützlich für die Derivatisierung chlorierter Hydroxyfuranone. Es wird auch als Vorstufe für Methylethylketon verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol und Diethylether. Schwach mischbar mit Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-92-2
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00004569
InChI-Schlüssel BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC-Name Butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Butanol
Schmelzpunkt -115°C
Dichte 0.808
Menge 500 mL
Flammpunkt 26°C (79°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.397
UN-Nummer UN1120
Beilstein 1718765
Merck Index 14,1541
Siedepunkt 98°C to 101°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-2-Butanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanol
RUO– Nur für Forschungszwecke