Learn More
2-Butanol, Solstice
Artikelnummer. 15612510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 kg
Verpackung:
Edelstahlkanne
Packungsgröße:
30 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15612510 30 kg Edelstahlkanne 30 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15612510 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 2412630KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 €
    492.42 € / 30 Kilogramm
    Sparen 97.58 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanol
CAS 78-92-2
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.81 g/cm3
Menge 30 kg
Flammpunkt 24 °C
Verpackung Edelstahlkanne
Summenformel C4H10O
MDL-Nummer MFCD00004569
UN-Nummer UN1120
Beilstein 773649
Synonym sec-Butylalkohol, 2-Hydroxybutan, 2-Butylalkohol, S-Butylalkohol, Butylenhydrat, 1-Methylpropylalkohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
Siedepunkt 99 °C
InChI-Schlüssel BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC(C)O
IUPAC-Name Butan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) >99%
Güte Leistung