Learn More
Solstice 2-Butanon
Artikelnummer. 15935470
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
45 L
Packungsgröße:
45 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15935470 45 L 45 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15935470 Lieferant Solstice Lieferanten-Nr. 3340745L
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
2-Butanon, Puriss. pa, ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC).
  • ACS-Lösungsmittel für den allgemeinen Gebrauch.
  • Preisgünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese.
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC.
  • Abweichungen und Abnahmeprobleme sind auf Verunreinigungen durch Lösungsmittel zurückzuführen.
  • Alle Lösungsmittel werden geprüft, um die ACS-Spezifikationen für den allgemeinen Gebrauch zu erfüllen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanone
pH Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt -87 °C
CAS 78-93-3
Farbe Farblos
Dichte 0,805 g/cm3 (20 °C)
Menge 45 L
Flammpunkt 11.5 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahltrommel
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss. P.A.
Summenformel C4H8O
Strukturformel C2H5COCH3
Dampfdruck 101 hPa (20 °C)
MDL-Nummer MFCD00011648
Viskosität 0,423 mPa (15 °C)
UN-Nummer UN1193
Beilstein 741880
Synonym Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
Siedepunkt 79 °C bis 81 °C
InChI-Schlüssel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)=O
IUPAC-Name Butan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
Reinheit (%) ≥99.50%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.