Learn More
2-Butanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377388
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11377388 4 x 1 L 4 Liter
11397388 1 L 1 Liter
11387388 4 L 4 Liter
3 options
Artikelnummer. 11377388
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031069.M1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
2-Butanone is used as a solvent and for extractions in the pharmaceutical industry. 2-butanone acts as oxidant for the iridium-catalyzed oxidations of primary alcohols. It is useful for the catalytic transfer hydrogenation on MgO.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-93-3
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00011648
InChI-Schlüssel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-Name Butan-2-on
SMILES CCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanone
Schmelzpunkt -87°C
Farbe Farblos
Dichte 0.805 g/mL
Siedepunkt 80°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt -3°C (26°F)
Geruch Characteristic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.379
Strukturformel CH3COCH2CH3
UN-Nummer UN1193
Beilstein 741880
Merck Index 14,6072
Löslichkeitsinformationen Miscible with cold water,diethyl ether and acetone.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 97%