Learn More
2-Butanon, ≥99 %, für den Gebrauch in der Elektronik, rückstandsfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113341 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10113341 1 L Glasflasche 1 Liter
10687934 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10113341 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 327910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.75 €
    51.20 € / 1 Liter
    Sparen 1.55 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-93-3
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00011648
InChI-Schlüssel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-Name Butan-2-on
SMILES CCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanone
Schmelzpunkt -87.0°C
Namenshinweis Residue Free
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8060g/mL
Menge 1 L
Flammpunkt −7°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3780 to 1.3800
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Prozentgehaltsbereich 99+%
Relative Dichte 0.806
Strukturformel C2H5COCH3
Viskosität 0.42 mPa.s (15°C)
Wasser 0.2% max. (Coulometric)
Beilstein 01, IV, 3243
Fieser 01,678
Merck Index 15, 6143
Siedepunkt 80.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, alcohol and ether, miscible with oils
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) ≥99%
Güte Elektronisch