Learn More
2-Butanon, ACS-Reagenz, ≥99 %, Solstice
Artikelnummer. 15625070
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2 l
2.5 l
20 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
2.50 Liter
20 Liter
500 Milliliter
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15625070 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15615070 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15675060 1 l Glasflasche 1 Liter
15605070 2 l Glasflasche 2 Liter
15685060 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15695060 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15625070 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 3604736X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.00 €
    351.47 € / 6 Stück
    Sparen 116.53 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt -87 °C
Dichte 0,805 g/ml bei 25 °C
Menge 6 x 1 l
Flammpunkt −3 °C (26,6 °F)
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex n20/D 1.379
Siedepunkt 80 °C