Learn More
2-Butanon, Solstice
Artikelnummer. 15633950
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
30 kg
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
30 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15633950 2.5 l 2.50 Liter
15623950 1 l 1 Liter
15653950 30 kg 30 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15633950 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 334072.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00 €
    94.02 € / 2.5 Liter
    Sparen 41.98 €
    30% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 78-93-3
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00011648
InChI-Schlüssel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Butanon, Methylethylketon, Butanon, Ethylmethylketon, Methylaceton, 3-Butanon, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-Name Butan-2-on
SMILES CCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanon
Dichte 0,805 g/ml bei 25 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.101
Flammpunkt −3 °C (26,6 °F)
Zündpunkt 960 °F
Strukturformel C2H5COCH3
Dampfdruck 71 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1193
Beilstein 741880
Formelmasse 72,11 g/mol
Reinheit (%) ≥99,5 % (GC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.