Learn More
2-Butanonoxim 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318035 1000 mL 1 Liter
11398025 100 mL 100 Milliliter
11308035 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11318035 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08196.AU
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 96-29-7 | C4H9NO | 87.12 g/mol
2-Butanone oxime was employed as reagent and solvent in the syntheses of ketoimine and 2,4-dipyridyl-1,3,5-triazapentadiene palladium(II) complexes. It was also used in the synthesis of novel acetaldiimine cobalt complex, [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}]. Methyl ethyl ketoxime is used primarily as an antiskinning agent in alkyd coating resins
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Butanonoxim wurde als Reagenz und Lösungsmittel bei der Synthese von Ketoimin- und 2,4-Dipyridyl-1,3,5-triazapentadien-Palladium(II)-Komplexen eingesetzt. Es wurde auch bei der Synthese des neuartigen Acetaldiimin-Kobaltkomplexes [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}] verwendet. Methylethylketoxim wird hauptsächlich als Antihautmittel in Alkydharz-Beschichtungen eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C 114 g/l. Löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-29-7
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00013935
InChI-Schlüssel WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N
Synonym mek-oxime, butanone oxime, methyl ethyl ketone oxime, 2-butanone oxime, ethyl methyl ketoxime, usaf ek-906, ethyl-methylketonoxim, unii-51yge935u9, 2-butanone, oxime, methyl ethyl ketoxime
PubChem CID 5324276
IUPAC-Name (NZ)-N-Butan-2-ylidenhydroxylamin
SMILES CC\C(C)=N\O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanone oxime
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 0.921
Siedepunkt 152°C to 153°C
Flammpunkt 62°C (144°F)
Brechungsindex 1.443
Menge 1000 mL
Beilstein 1698241
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 114g/L. Soluble in most organic solvents .
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) 99%