missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Butanonoxim 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7044779
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11398025

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08196.AE

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 96-29-7 | C4H9NO | 87.12 g/mol

2-Butanone oxime was employed as reagent and solvent in the syntheses of ketoimine and 2,4-dipyridyl-1,3,5-triazapentadiene palladium(II) complexes. It was also used in the synthesis of novel acetaldiimine cobalt complex, [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}]. Methyl ethyl ketoxime is used primarily as an antiskinning agent in alkyd coating resins

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-Butanonoxim wurde als Reagenz und Lösungsmittel bei der Synthese von Ketoimin- und 2,4-Dipyridyl-1,3,5-triazapentadien-Palladium(II)-Komplexen eingesetzt. Es wurde auch bei der Synthese des neuartigen Acetaldiimin-Kobaltkomplexes [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}] verwendet. Methylethylketoxim wird hauptsächlich als Antihautmittel in Alkydharz-Beschichtungen eingesetzt.

Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C 114 g/l. Löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln.

Hinweise
Nicht in der Nähe von Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 96-29-7
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00013935
InChI-Schlüssel WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N
Synonym mek-oxime, butanone oxime, methyl ethyl ketone oxime, 2-butanone oxime, ethyl methyl ketoxime, usaf ek-906, ethyl-methylketonoxim, unii-51yge935u9, 2-butanone, oxime, methyl ethyl ketoxime
PubChem CID 5324276
IUPAC-Name (NZ)-N-Butan-2-ylidenhydroxylamin
SMILES CC\C(C)=N\O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Butanone oxime
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 0.921
Siedepunkt 152°C to 153°C
Flammpunkt 62°C (144°F)
Brechungsindex 1.443
Menge 100 mL
Beilstein 1698241
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 114g/L. Soluble in most organic solvents .
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone oxime
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Butanone, oxime

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt