Learn More
2-Butanon, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haen™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -87 °C |
| Aussehen | Farblos |
| Dichte | 0.805 g/ml bei 25 °C |
| Siedepunkt | 79 °C bis 81 °C |
| Menge | 1 l |
| Flammpunkt | −3 °C (26.6 °F) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Brechungsindex | n20/D 1.379 (Lit.) |