Learn More
2-Butanon, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15621010 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 L
2.5 L
25 l
4 x 2.5 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
4 Stück
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15621010 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15681000 1 L Glasflasche 1 Liter
15691000 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
15611010 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
15601010 25 l Edelstahlkanne 25 Liter
5 options
Artikelnummer. 15621010
Marke: Honeywell Research Chemicals 110264500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt -87 °C
Aussehen Farblos
Dichte 0.805 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 79 °C bis 81 °C
Menge 500 ml
Flammpunkt −3 °C (26.6 °F)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex n20/D 1.379 (Lit.)