Learn More
2-Butanoylsulfanylethyl(Trimethyl)azaniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30240990
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240990 1 g 1 Gramm
30240572 500 mg 500 Milligramm
30240674 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240990 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB8723701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22026-63-7
Summenformel C9H20ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 225.78
Synonym S-Butyrylthiocholine Chloride
IUPAC-Name 2-Butanoylsulfanylethyl(Trimethyl)azanium; Chlorid
SMILES [Cl-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium Chloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H20NOS.ClH/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 225.0954