Learn More
2-Butoxyacetylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10359480 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10359480 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10359480 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 257760010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butoxyacetic acid
Namenshinweis 99+%
CAS 2516-93-0
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 108.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H12O3
Brechungsindex 1.4250 to 1.4270
MDL-Nummer MFCD00067044
Menge 1 g
Relative Dichte 1.01
Synonym butoxyacetic acid, n-butoxyacetic acid, acetic acid, butoxy, ccris 7195, acetic acid, 2-butoxy, 2-n-butoxy acetic acid, butoxyaceticacid, 3-oxaheptanoic acid, acmc-1cb1h, ajqoasgwdcbkcj-uhfffaoysa
InChI-Schlüssel AJQOASGWDCBKCJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCC(=O)O
IUPAC-Name 2-Butoxyessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 132.15
PubChem CID 41958
Formelmasse 132.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butoxyacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.