Learn More
2-Butoxyessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30133441
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133441 100 mg 100 Milligramm
30135791 500 mg 500 Milligramm
30004989 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133441 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB700378100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2516-93-0
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
Synonym Acetic acid, butoxy- (6CI,7CI,8CI,9CI), Butoxy acetic acid, Butyloxyacetic acid, NSC 10980
IUPAC-Name 2-Butoxyessigsäure
SMILES CCCCOCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butoxyacetic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-4-9-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Formelmasse 132.0786