Learn More
2-Butoxyessigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Butoxyacetic Acid |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-4-9-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8) |
| Formelmasse | 132.0786 |