Learn More
2-Butoxyethanol-d4, TRC
Artikelnummer. 30329065
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30329065 10 mg 10 Milligramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30329065
Marke: Toronto Research Chemicals TRCB69289710MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butoxyethanol (1,1,2,2-D4)
CAS 1219803-96-9
Summenformel C6 D4 H10 O2
Menge 10 mg
Synonym 2-Butoxyethanol-d4, 2-Butoxyethanol-1,1,2,2-d4, Ethyleneglycol-d4 Monobutyl Ether, Ethyleneglycol Monobutyl Ether-d4, Ethyleneglycol Monobutyl Ether-D4 (2-hydroxyethyl-D4), 2-Butoxy-1,1,2,2-tetradeuterio-ethanol
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i4D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])OCCCC
IUPAC-Name 2-butoxy-1,1,2,2-tetradeuterio-ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 122.2
Formelmasse 122.1245