Learn More
2-Butoxychinolin-4-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30339463
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339463 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339463 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB690340250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butoxyquinoline-4-carboxylicAcid
CAS 10222-61-4
Summenformel C14 H15 N O3
Menge 250 mg
Synonym 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-butoxy-, Cinchoninic acid, 2-butoxy- (7CI,8CI), 2-Butoxy-4-quinolinecarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C14H15NO3/c1-2-3-8-18-13-9-11(14(16)17)10-6-4-5-7-12(10)15-13/h4-7,9H,2-3,8H2,1H3,(H,16,17)
SMILES CCCCOc1cc(C(=O)O)c2ccccc2n1
IUPAC-Name 2-Butoxychinolin-4-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 245.27
Formelmasse 245.1052