Learn More
2-Butoxychinolin-4-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Butoxyquinoline-4-carboxylicAcid |
| CAS | 10222-61-4 |
| Summenformel | C14 H15 N O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-butoxy-, Cinchoninic acid, 2-butoxy- (7CI,8CI), 2-Butoxy-4-quinolinecarboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H15NO3/c1-2-3-8-18-13-9-11(14(16)17)10-6-4-5-7-12(10)15-13/h4-7,9H,2-3,8H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCCCOc1cc(C(=O)O)c2ccccc2n1 |
| IUPAC-Name | 2-Butoxychinolin-4-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 245.27 |
| Formelmasse | 245.1052 |