Learn More
2-Butyl-4-chlor-1H-imidazol-5-carbaldehyd, Mikromol™
Artikelnummer. 30051754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051754 25 mg 25 Milligramm
30049693 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051754 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0168.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Butyl-4-chlor-1H-imidazol-5-carbaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS 83857-96-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H11 Cl N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Losartan Potassium Imp. D (EP), Losartan Imp. D (EP), Losartan USP Related Compound A, Losartan USP RC A, 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde, Losartan Related Compound A, Losartan Potassium Impurity D, Losartan Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(C=O)[nH]1
IUPAC-Name 2-Butyl-4-chlor-1H-imidazol-5-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 186.64
Menge 25 mg
Formelmasse 186,056 g/mol