Learn More
(2-Butyl-5-Chloro-1H-Imidazol-4-yl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10089571
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10089571 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10089571 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB02043DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 79047-41-9
Summenformel C8H13ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.655
MDL-Nummer MFCD01934397
InChI-Schlüssel DXSZKDOOHOBZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyl-4-chloro-1h-imidazol-5-yl methanol, 2-butyl-5-chloro-1h-imidazol-4-yl methanol, 2-butyl-5-chloroimidazole-4-methanol, 2-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl imidazole, 2-butyl-4-chloro-1h-imidazole-5-methanol, 2-butyl-5-chloro-1h-imidazol-4-yl-methanol, 2-butyl-5-chloro-3h-imidazol-4-yl methanol, 2-butyl-4-chloro-5-hydroxyimidazole, losartan impurity 1, acmc-1bk6v
PubChem CID 2735662
IUPAC-Name (2-Butyl-4-chlor-1H-imidazol-5-yl)methanol
SMILES CCCCC1=NC(=C(N1)CO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 188.66
Reinheit (%) 97%