Learn More
2-Butyl-5-hydroxy-1H-imidazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Butyl-5-hydroxy-1H-imidazole |
| CAS | 1026802-97-0 |
| Summenformel | C7H12N2O |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2-Butyl-1H-imidazol-5-ol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H12N2O/c1-2-3-4-6-8-5-7(10)9-6/h5,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCCCc1ncc(O)[nH]1 |
| IUPAC-Name | 2-Butyl-1H-imidazol-5-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.18 |
| Formelmasse | 140.095 |