Learn More
2-Butin-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, Diacetat, TRC
Artikelnummer. 30346275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346275 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30346275 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB755027100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, Diacetate
CAS 1020719-23-6
Summenformel C8H6D4O4
Menge 100 mg
Synonym 1,4-Diacetoxy-2-butyne-d4, NSC 76565-d4
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
SMILES CC(OC([2H])([2H])C#CC([2H])([2H])OC(C)=O)=O
IUPAC-Name But-2-in-1,4-diyl-d4-diacetat
Molekulargewicht (g/mol) 174.19
Formelmasse 174.08