Learn More
2-Butin-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, Diacetat, TRC
Artikelnummer. 30339153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339153 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30339153 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB75502710MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, Diacetate
CAS 1020719-23-6
Summenformel C8H6D4O4
Menge 10 mg
Synonym 1,4-Diacetoxy-2-butyne-d4, NSC 76565-d4
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
SMILES CC(OC([2H])([2H])C#CC([2H])([2H])OC(C)=O)=O
IUPAC-Name But-2-in-1,4-diyl-d4-diacetat
Molekulargewicht (g/mol) 174.19
Formelmasse 174.08