Learn More
2-Butyn-1,4-diol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021979
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11471908 250 g 250 Gramm
11461908 1000 g 1000 Gramm
11481908 5000 g 5000 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11471908
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14539.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 110-65-6 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
2-Butyne-1,4-diol is used as a precursor to prepare 1,4-butanediol, 2-butene-1,4-diol and mucochloric acid. It is also used in textile additives, corrosion inhibitors, plasticizers, synthetic resins and polyurethanes. It is an important raw material of vitamin B6. Further, it is used for brightening, preserving and inhibiting nickel plating. In addition, it is used in biological studies for nematocidal activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Butin-1,4-Diol wird als Vorstufe zur Zubereitung von 1,4-Butandiol, 2-Buten-1,4-diol und Mucochlorsäure verwendet. Verwendung auch in Textiladditiven, Korrosionshemmern, Plastifizierern, Kunstharzen und Polyurethanen. Stellt wichtiger Rohstoff von Vitamin B6 dar. Zudem Verwendung zur Aufhellung, Konservierung und Hemmung der Nickelplattierung. Darüber hinaus Verwendung in biologischen Studien für nematozide Aktivität.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Aceton und Methanol. Schwer löslich in Ethylether und Chloroform. Unlöslich in Benzol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden, Säureanhydriden, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-65-6
Summenformel C4H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00002915
InChI-Schlüssel DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyne-1,4-diol, butynediol, 1,4-dihydroxy-2-butyne, 1,4-butynediol, bis hydroxymethyl acetylene, 2-butynediol, 2-butin-1,4-diol, agrisynth b3d, unii-axh202fpqm, 1,4-butynediol van
PubChem CID 8066
ChEBI CHEBI:16413
IUPAC-Name But-2-in-1,4-Diol
SMILES C(C#CCO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butyne-1,4-diol
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Siedepunkt 194°C (100 mmHg)
Flammpunkt 152°C (305°F)
Strukturformel HOCH2C≡CCH2OH
Menge 250 g
UN-Nummer UN2716
Beilstein 1071237
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,acetone,methanol. Slightly soluble in ethyl ether and chloroform. Insoluble in benzene.
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) ≥98%