Learn More
2-Butin-1,4-diol, TRC
Artikelnummer. 30333549
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333549 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333549 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB7550055G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butyne-1,4-diol
CAS 110-65-6
Summenformel C4H6O2
Menge 5 g
Synonym 1,4-Butynediol, 1,4-Dihydroxy-2-butyne, 2-Butynediol, Bis(hydroxymethyl)acetylene, Butynediol, NSC 834
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
SMILES OCC#CCO
IUPAC-Name But-2-in-1,4-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Formelmasse 86.0368