Learn More
2-Butin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424914
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424914 100 g 100 Gramm
11404914 5 g 5 Gramm
11414914 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424914 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13823.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 503-17-3 | C4H6 | 54.092 g/mol
2-Butyne is used to synthesize alkylated hydroquinones in the total synthesis of Vitamin E. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Butyn wird zur Synthese von alkylierten Hydrochinonen in der Gesamtsynthese von Vitamin E sowie als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Extreme Temperaturen und direktes Sonnenlicht vermeiden. Wärmeempfindlich. Kontakt mit oxidierenden Materialien vermeiden. Nicht kompatibel mit Halogenen. Chlorierte Lösungsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 503-17-3
Summenformel C4H6
Molekulargewicht (g/mol) 54.092
MDL-Nummer MFCD00009275
InChI-Schlüssel XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyne, dimethylacetylene, crotonylene, unii-lke6d3018e, ch3cequivcch3, 1,2-dimethylvinylene, 1-methyl-1-propynyl, 2-butyn, acmc-209kl9
PubChem CID 10419
IUPAC-Name But-2-yn
SMILES CC#CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butyne
Schmelzpunkt -32°C
Dichte 0.69
Siedepunkt 24°C to 27°C
Flammpunkt −49°C (−56°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.392
Menge 100 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1361340
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 54.09
Reinheit (%) 98%