Learn More
2-Butinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Butynoic acid is used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals. It is used as a synthon in various reactions, which includes cylcoalkylation of phenols to flavones and chromones. It is involved in the cyclization of gamma-butyrolactones. It is also used in the synthesis of Z-trisubstituted olefins through μ-alkylation. It plays an important role in the preparation of chirally pure 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline analogs, which finds application as anti-cancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Butynsäure wird als Intermediat in der organischen Synthese und in Pharmazeutika verwendet. Es wird als Synthon in verschiedenen Reaktionen verwendet, unter anderem in der Zykloalkylierung von Phenolen zu Flavonen und Chromonen. Sie ist an der Zyklisierung von Gamma-Butyrolactonen beteiligt. Es wird auch zur Synthese von Z-trisubstituierten Olefinen durch µ-Alkylierung verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle in der Herstellung chiral reiner 1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-Analoga, die als Antitumorwirkstoffe Anwendung finden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Geringfügig löslich in Methanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Butynoic acid |
| Schmelzpunkt | 75°C to 79°C |
| Siedepunkt | 200°C to 203°C |
| Strukturformel | CH3C≡CCO2H |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1740205 |
| Formelmasse | 84.07 |
| Reinheit (%) | 98% |