Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Butynoic acid |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 74.0°C to 78.0°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3C≡CCO2H |
| Menge | 1 g |
| Mehr anzeigen |