Learn More
2-Butynol-d2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Butynol-d2 |
| CAS | 1035094-05-3 |
| Summenformel | C4H4D2O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2-Butynyl Alcohol-d2, 2-Butyl-1-ol-d2, 1-Hydroxybut-2-yne-d2, NSC 222371-d2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3/i4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C#CC |
| IUPAC-Name | 1,1-Dideuteriobut-2-in-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 72.1 |
| Formelmasse | 72.0544 |