Learn More
2-Butyrylthiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Butyrylthiophene |
| Dichte | 1.09 |
| Siedepunkt | 242°C to 244°C |
| Flammpunkt | 102°C (216°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.543 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 110167 |
| IUPAC-Name | 1-(Thiophen-2-yl)butan-1-on |
| Formelmasse | 154.23 |
| Mehr anzeigen |