Learn More
2'-C-Methyl-2',3',5'-tri-O-benzoylcytidin, TRC
Artikelnummer. 30482196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482196 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482196 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3307805MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-C-Methyl-2',3',5'-tri-O-benzoylcytidine
CAS 640725-69-5
Summenformel C31 H27 N3 O8
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C31H27N3O8/c1-31(42-28(37)22-15-9-4-10-16-22)25(41-27(36)21-13-7-3-8-14-21)23(19-39-26(35)20-11-5-2-6-12-20)40-29(31)34-18-17-24(32)33-30(34)38/h2-18,23,25,29H,19H2,1H3,(H2,32,33,38)/t23-,25-,29-,31-/m1/s1
SMILES C[C@@]1(OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H](COC(=O)c4ccccc4)O[C@H]1N5C=CC(=NC5=O)N
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dibenzoyloxy-4-methyloxolan-2-yl]methylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 569.56
Formelmasse 569.1798