Learn More
2-Carbamoyl-N-methylpyridiniummethansulfonat, Mikromol™
Artikelnummer. 17962566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962566 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17962566 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0689.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Carbamoyl-N-methylpyridiniummethansulfonat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
CAS 87141-87-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H9 N2 O . C H3 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O.CH4O3S/c1-9-5-3-2-4-6(9)7(8)10;1-5(2,3)4/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H3,(H,2,3,4)
SMILES C[n+]1ccccc1C(=O)N.CS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Methansulfonat; 1-Methylpyridin-1-ium-2-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 232.26
Menge 25 mg
Formelmasse 232,0518 g/mol