Learn More
2-Carbamoylbenzolboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15439397 250 mg 250 Milligramm
15429397 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52642.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 380430-54-6 | C7H8BNO3 | 164.955 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 380430-54-6
Summenformel C7H8BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 164.955
MDL-Nummer MFCD02179454
InChI-Schlüssel LBWJTKOVBMVJJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminocarbonylphenylboronic acid, 2-carbamoylphenyl boronic acid, 2-carbamoylbenzeneboronic acid, 2-aminocarbonyl benzeneboronic acid, 2-boronobenzamide, boronic acid, 2-aminocarbonyl phenyl, 2-aminocarbonylphenyl boronic acid, 2-aminocarbonyl phenylboronic acid, boronic acid,b-2-aminocarbonyl phenyl, pubchem1766
PubChem CID 2737809
IUPAC-Name (2-Carbamoylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=CC=C1C(=O)N)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 226°C to 230°C
Menge 250 mg
Formelmasse 164.96
Reinheit (%) 96%