Learn More
2-Carboxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30137706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137706 500 g 500 Gramm
30136347 100 g 100 Gramm
30009715 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137706 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC177780500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-67-5
Summenformel C8H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
Synonym Phthalaldehydic Acid, 2-Formylbenzoic Acid, NSC 5045, o-Carboxybenzaldehyde, o-Formylbenzoic Acid
IUPAC-Name 2-Formalbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Carboxybenzaldehyde
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6O3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
Formelmasse 150.0317