Learn More
2-Carboxycinnaminsäure, überwiegend trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11311287 5 g 5 Gramm
11321287 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01467.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 612-40-8 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 612-40-8
Summenformel C10H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
MDL-Nummer MFCD00004380
InChI-Schlüssel SCWPNMHQRGNQHH-AATRIKPKSA-N
Synonym 2-carboxycinnamic acid, 2-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-2-carboxyethenyl benzoic acid, e-2-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-e-3-hydroxy-3-oxoprop-1-enyl benzoic acid, 2-1e-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-e-2-carboxyethenyl benzoic acid, 2-1e-2-carboxyeth-1-en-1-yl benzoic acid, 2-e-2-carboxyvinyl benzoicacid, 2-carboxy cinnamic acid
PubChem CID 904938
IUPAC-Name 2-[(1E)-2-carboxyeth-1-en-1-yl]benzoic acid
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Carboxycinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 195°C to 205°C
Menge 5 g
Beilstein 1870294
Formelmasse 192.17
Reinheit (%) 97%