Learn More
2-(Carboxymethyldisulfanyl)essigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Carboxymethyldisulfanyl)acetic Acid |
| CAS | 505-73-7 |
| Summenformel | C4H6O4S2 |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1-9-10-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | C(C(=O)O)SSCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-(Carboxymethyldisulfanyl)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 182.21 |
| Formelmasse | 181.9708 |