Learn More
2-Carboxymethylthio-4-Methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11306956 25 g 25 Gramm
11396946 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06671.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 46118-95-0 | Molecular Formula: C7H8N2O2S | Molecular Weight: 184.213 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 46118-95-0
Summenformel C7H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 184.213
MDL-Nummer MFCD00023244
InChI-Schlüssel CGMJQRAIQBSTCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxymethylthio-4-methylpyrimidine, 4-methylpyrimidin-2-yl sulfanyl acetic acid, 4-methylpyrimidin-2-yl thio acetic acid, 2-4-methylpyrimidin-2-yl thio acetic acid, 2-carboxymethylmercapto-4-methylpyrimidine, 2-4-methylpyrimidin-2-yl sulfanyl acetic acid, 2-4-methylpyrimidin-2-ylthio acetic acid, acmc-20aony, 4-methyl-2-pyrimidinyl thio acetic acid
PubChem CID 98782
IUPAC-Name 2-(4-Methylpyrimidin-2-yl)sulfanylessigsäure
SMILES CC1=NC(=NC=C1)SCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Carboxymethylthio-4-methylpyrimidine
Schmelzpunkt 190°C to 193°C
Menge 25 g
Beilstein 150424
Formelmasse 184.22
Reinheit (%) 98%