Learn More
2-(carboxymethylthio)bernsteinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433197
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15433197 10 g 10 Gramm
15443197 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15433197
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19818.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-68-3
Summenformel C6H8O6S
Molekulargewicht (g/mol) 208.184
MDL-Nummer MFCD00002720
InChI-Schlüssel JPHVSDWIWBDHOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym carboxymethylmercaptosuccinic acid, butanedioic acid, carboxymethyl thio, carboxymethylthio succinic acid, 2-carboxymethyl sulfanyl butanedioic acid, 2-carboxymethyl thio succinic acid, carboxymethyl thio succinic acid, 2-carboxymethylsulfanyl butanedioic acid, 2-carboxymethyl sulfanyl succinic acid, butanedioic acid, 2-carboxymethyl thio
PubChem CID 97922
IUPAC-Name 2-(Carboxymethylsulfanyl)butandisäure
SMILES C(C(C(=O)O)SCC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Carboxymethylthio)succinic acid
Schmelzpunkt 138°C to 141°C
Menge 10 g
Formelmasse 208.19
Reinheit (%) 97%