Learn More
2-Carboxyphenylphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021893
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15453087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14417.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6064-83-1 | C7H7O6P | 218.101 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Carboxyphenylphosphat wird als Substrat für die Schätzung von Sauren Phosphatasen verwendet. Wird zudem als analgetisches, entzündungshemmendes Mittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6064-83-1
Summenformel C7H7O6P
Molekulargewicht (g/mol) 218.101
MDL-Nummer MFCD00042645
InChI-Schlüssel FFKUDWZICMJVPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym fosfosal, 2-phosphonooxy benzoic acid, disdolen, salicyl phosphate, o-carboxyphenyl phosphate, 2-carboxyphenyl phosphate, 2-phosphonoxybenzoic acid, phosphonoxybenzoic acid, o-phosphonooxy benzoic acid, fosfosal inn
PubChem CID 3418
IUPAC-Name 2-Phosphonooxybenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Carboxyphenyl phosphate
Schmelzpunkt 162°C to 166°C
Menge 1 g
Beilstein 2619142
Merck Index 14,4255
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 218.1
Reinheit (%) 98%